Tricin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
BI9678T-100G
BI9678T-1KG
BI9678T-500G
APOSBI9678T-100GEA
36.4
EUR
APOSBI9678T-100G
APOSBI9678T-1KG
APOSBI9678T-500G
Tricin ≥99%
Tricin
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Formel:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Schmelzpunkt: 187 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004277 CAS-Nummer: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 |