Ataluren

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BI9879-1G
APOSBI9879-1GEA 94.4 EUR
APOSBI9879-1G
Ataluren
PTC-124
Formel: C15H9FN2O3
Schmelzpunkt: 241…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864996
CAS-Nummer: 775304-57-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR