Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIA0104-100G
BIA0104-25G
BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA
0
EUR
APOSBIA0104-100G
APOSBIA0104-25G
APOSBIA0104-250G
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin Natriumsalz
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
- Cell culture tested
Formel:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064313 CAS-Nummer: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |