(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride, tert-Butyl (R)-2-Aminopropionate Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, H-D-Ala-OtBu.HCl, H-D-Ala-OtBu·HCl
BIA0105-1G
APOSBIA0105-1GEA 21.9 EUR
APOSBIA0105-1G
(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
USP, pyrogen free.
Formel: C₇H₁₅NO₂·HCl
Molecular Weight: 181,7 g/mol
Schmelzpunkt: 170…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077087
CAS-Nummer: 59531-86-1