L-Alanin-ethylester-hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Ala-OEt.HCl, Ethyl (S)-2-Aminopropionate Hydrochloride, L-Ethyl alanate hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-Ala-OEt·HCl
BIA0106-25G
APOSBIA0106-25GEA 21.9 EUR
APOSBIA0106-25G
L-Alanin-ethylester-hydrochlorid
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153.61 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063662
CAS-Nummer: 1115-59-9