Actinomycin D ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIA0175-10MG
BIA0175-25MG
BIA0175-50MG
APOSBIA0175-10MGEA
183
EUR
APOSBIA0175-10MG
APOSBIA0175-25MG
APOSBIA0175-50MG
Actinomycin D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
- Purity: ≥99%
Formel:
C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆ Molecular Weight: 1255.5 g/mol Schmelzpunkt: 251…253 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005033 CAS-Nummer: 50-76-0 EINECS: 200-063-6 UN: 3462 ADR: 6.1 II |