ADA ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Carbamoylmethyliminodi(essigsäure), N-(2-Acetamido)iminodiessigsäure
BIA0302-500G
APOSBIA0302-500GEA 62.5 EUR
APOSBIA0302-500G
ADA ≥98%
ADA
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Schmelzpunkt: 219 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008031
CAS-Nummer: 26239-55-4