Adeninsulfat ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Adeninhemisulfat
BIA0543-100G
BIA0543-25G
BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA
109
EUR
APOSBIA0543-100G
APOSBIA0543-25G
APOSBIA0543-500G
Adeninsulfat ≥99%
Adeninsulfat
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Formel:
C₅H₅N₅·½H₂SO₄ Schmelzpunkt: 210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00213655 CAS-Nummer: 321-30-2 EINECS: 206-286-5 |