L(+)-Arginin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIA0704-100G BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0704-100G APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin

USP, pyrogen free

Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Schmelzpunkt: 222…226 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR