D(+)-Prolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIA0718-100G
BIA0718-25G
APOSBIA0718-100GEA
0
EUR
APOSBIA0718-100G
APOSBIA0718-25G
D(+)-Prolin
D(+)-Prolin
Formel:
C₅H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064317 CAS-Nummer: 344-25-2 EINECS: 206-452-7 |