L(+)-Asparagin Monohydrat ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-Asparagin Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, L-Asparagin Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure-4-amid Monohydrat, H-Asn-OH.H2O
BIA0725-250G
APOSBIA0725-250GEA 21.9 EUR
APOSBIA0725-250G
L(+)-Asparagin Monohydrat ≥99%
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Schmelzpunkt: 233…235 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8