D-Alanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(-)-2-Aminopropionic acid, Alanin, D-α-Alanin, D(-)-Alanin, (R)-(-)-Alanin, H-D-Ala-OH, α-Alanin, (R)-(-)-2-Aminopropansäure, D(-)-2-Aminopropionic acid, (R)-(-)-2-Aminopropionsäure
BIA0863-25G
APOSBIA0863-25GEA 21.9 EUR
APOSBIA0863-25G
D-Alanin
D-Alanin
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
  • Materials for peptides
  • USP
  • Pyrogen free
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 291…295 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008077
CAS-Nummer: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203