D(-)-Arginin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-(-)-Arginin, H-D-Arg-OH, D(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (R)-(-)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
BIA0864-5G
APOSBIA0864-5GEA 21.9 EUR
APOSBIA0864-5G
D(-)-Arginin
D(-)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Schmelzpunkt: 212
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063116
CAS-Nummer: 157-06-2