L-Arginin Hydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl

BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginin Hydrochlorid
L-Arginin Hydrochlorid

USP, pyrogen free

Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Schmelzpunkt: 226…230 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR