D(+)-Saccharose Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker
BIA1125-1KG BIA1125-5KG
APOSBIA1125-1KGEA 65.4 EUR
APOSBIA1125-1KG APOSBIA1125-5KG
D(+)-Saccharose Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966