Dabsylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
BIA115-500MG
APOSBIA115-500MGEA 87 EUR
APOSBIA115-500MG
Dabsylchlorid
Dabsyl chloride
Used as a chromophoric label and for HPLC separation.
Formel: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
Molecular Weight: 323.80 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007444
CAS-Nummer: 56512-49-3
EINECS: 260-235-1
UN: 3261
ADR: 8 II