Paracetamol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol

BIA1214-1KG BIA1214-250G BIA1214-500G
APOSBIA1214-1KGEA 159 EUR
APOSBIA1214-1KG APOSBIA1214-250G APOSBIA1214-500G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR