N-Acetyl-L-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ac-Ala-OH, Acetyl-L-alanine
BIA1219-25G
APOSBIA1219-25GEA 21.9 EUR
APOSBIA1219-25G
N-Acetyl-L-alanine
N-Acetyl-L-alanine
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,131 g/mol
Schmelzpunkt: 125…126 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063132
CAS-Nummer: 97-69-8