2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Lieferant: Apollo Scientific
BIA1238-5G
APOSBIA1238-5GEA 0 EUR
APOSBIA1238-5G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Formel: C₁₆H₂₃NO₁₀
Schmelzpunkt: 186…189 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00006595
CAS-Nummer: 7772-79-4