1,4-Phenylendiisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Phenylendiisothiocyanat, Bitoscanat, p-Diisothiocyanatobenzol, 1,4-Phenyldiisothiocyanat, 1,4-Diisothiocyanatobenzol
BIA130-1G
APOSBIA130-1GEA
27.7
EUR
APOSBIA130-1G
1,4-Phenylendiisothiocyanat
1,4-Phenylendiisothiocyanat
Solid phase protein sequencingRef: Laursen,R.A et al (1972) FEBS lett 21 67
Formel:
C₈H₄N₂S₂ Molecular Weight: 192,27 g/mol Schmelzpunkt: 128…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004811 CAS-Nummer: 4044-65-9 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |