Zinkacetat Dihydrat ACS, Reag. USP, Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIA1317-1KG
APOSBIA1317-1KGEA 0 EUR
APOSBIA1317-1KG
Zinkacetat Dihydrat ACS, Reag. USP, Reag. Ph. Eur.
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Schmelzpunkt: 237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR