7-Azaindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin
BIA1470-5G
APOSBIA1470-5GEA 21.9 EUR
APOSBIA1470-5G
7-Azaindol 98%
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 270 °C
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005606
CAS-Nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0