Nɑ-Acetyl-L-glutamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Acetyl-L-glutamine, N-Ac-Gln-OH, Ac-L-Gln-OH, Ac-Gln-OH
BIA1740-100G
APOSBIA1740-100GEA
37.7
EUR
APOSBIA1740-100G
Nɑ-Acetyl-L-glutamine
Nalpha-Acetyl-L-glutamine
Formel:
C₇H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 188,18 g/mol Schmelzpunkt: 206…208 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00038159 CAS-Nummer: 2490-97-3 EINECS: 219-647-7 |