N-Acetyl-DL-Tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
BIA1791-100G
APOSBIA1791-100GEA
226
EUR
APOSBIA1791-100G
N-Acetyl-DL-Tryptophan
N-Acetyl-DL-Tryptophan
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005644 CAS-Nummer: 87-32-1 |