EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 0,1 M volumetrische Lösung

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 43.9 EUR
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 0,1 M volumetrische Lösung
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR