Polyethylenglycol 8.000, BioChemica

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIA2204-500G
APOSBIA2204-500GEA 87 EUR
APOSBIA2204-500G
Polyethylenglycol 8.000, BioChemica
Polyethylenglycol 8.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 55 °C
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779615
CAS-Nummer: 25322-68-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR