7-Amino-4-methylcumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 0 EUR
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcumarin
7-Amino-4-methylcumarin
Formel: C₁₀H₉NO₂
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006868
CAS-Nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8