Glycerin, wasserfrei, Zellkultur-Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2,3-Propantriol, Glycerol

BIA3092-500ML
APOSBIA3092-500MLEA 58 EUR
APOSBIA3092-500ML
Glycerin, wasserfrei, Zellkultur-Qualität
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 182 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR