6-Aminoindoline dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIA4008-1G
APOSBIA4008-1GEA
65.4
EUR
APOSBIA4008-1G
6-Aminoindoline dihydrochloride
6-Aminoindoline dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₀N₂·2HCl Molecular Weight: 207.10 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035181 CAS-Nummer: 28228-73-1 |