4-Aminophenylphosphate sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIA4012-100MG
BIA4012-1G
BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA
0
EUR
APOSBIA4012-100MG
APOSBIA4012-1G
APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formel:
C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O Schmelzpunkt: 176 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
108084-47-5 |