Anisomycin (aus Streptomyces griseolus)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
BIA4315-250MG
APOSBIA4315-250MGEA 132 EUR
APOSBIA4315-250MG
Anisomycin (aus Streptomyces griseolus)
Anisomycin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molecular Weight: 265,31 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00077650
CAS-Nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
UN: 3462
ADR: 6.1,III