Ascomycin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA4317-50MG
APOSBIA4317-50MGEA 59.6 EUR
APOSBIA4317-50MG
Ascomycin
Ascomycin
Formel: C₄₃H₆₉NO₁₂
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06198665
CAS-Nummer: 104987-12-4