Bilirubin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
BIB0134-1G
APOSBIB0134-1GEA
97.3
EUR
APOSBIB0134-1G
Bilirubin
Bilirubin
Formel:
C₃₃H₃₆N₄O₆ Molecular Weight: 584,67 g/mol Schmelzpunkt: 192 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005499 CAS-Nummer: 635-65-4 EINECS: 211-239-7 |