D(+)-Biotin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB0603-1G
BIB0603-5G
BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA
0
EUR
APOSBIB0603-1G
APOSBIB0603-5G
APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotin 99%
D(+)-Biotin
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Schmelzpunkt: 231…233 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005541 CAS-Nummer: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 |