Sulphosuccinimido biotin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB102-100MG
APOSBIB102-100MGEA 219 EUR
APOSBIB102-100MG
Sulphosuccinimido biotin
Sulphosuccinimido biotin
Ref: LaRochelle, W.J. & Froehner, S.C.(1986)J.Biol.Chem.261 5270-5274Ref: Lee, W.T and Conrad, D.H. (1984) J.ExpMed 159, 1790-1795
Formel: C₁₄H₁₈N₃O₈S₂·Na
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078535
CAS-Nummer: 194041-65-1