Biotin hydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB108-100MG
APOSBIB108-100MGEA
21.9
EUR
APOSBIB108-100MG
Biotin hydrazide
Biotin hydrazide
Carbohydrate reactive. Microscopy studies on membranesRef: O'Shannessy,D.J.et al. (1984) Immun.Letters 8,273-277
Formel:
C₁₀H₁₈N₄O₂S Schmelzpunkt: 240…244 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078532 CAS-Nummer: 66640-86-6 |