Chinidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(+)-Quinidine
BIB1110-5G
APOSBIB1110-5GEA
21.9
EUR
APOSBIB1110-5G
Chinidin 98%
Quinidine
Formel:
C20H24N2O2 Molecular Weight: 324,42 g/mol Schmelzpunkt: 168…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135581 CAS-Nummer: 56-54-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |