Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB1157-1G
APOSBIB1157-1GEA 0 EUR
APOSBIB1157-1G
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Formel: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082541
CAS-Nummer: 86303-22-2