Bromkresolgrün Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz, Bromkresolgrün wasserlöslich
BIB1187-100G
APOSBIB1187-100GEA 183 EUR
APOSBIB1187-100G
Bromkresolgrün Natriumsalz
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Molecular Weight: 720 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4