Bromkresolgrün Natriumsalz

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIB1187-100G BIB1187-25G BIB1187-5G
APOSBIB1187-100GEA 183 EUR
APOSBIB1187-100G APOSBIB1187-25G APOSBIB1187-5G
Bromkresolgrün Natriumsalz
Bromkresolgrün Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148898
CAS-Nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR