Phenyl-β-D-thioglucopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIB1429-500MG
APOSBIB1429-500MGEA
102
EUR
APOSBIB1429-500MG
Phenyl-β-D-thioglucopyranosid
Phenyl-β-D-thioglucopyranosid
Formel:
C₁₂H₁₆O₅S Molecular Weight: 272.317 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11045365 CAS-Nummer: 2936-70-1 |