A-4501
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-β-Ala-AMC·TFA
BIB1437-50MG
APOSBIB1437-50MGEA
52.2
EUR
APOSBIB1437-50MG
A-4501
A-4501
Formel:
C₁₅H₁₅F₃N₂O₅ Molecular Weight: 360,289 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00151970 CAS-Nummer: 201847-54-3 |