β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIB2012-1KG BIB2012-250G BIB2012-500G
APOSBIB2012-1KGEA 0 EUR
APOSBIB2012-1KG APOSBIB2012-250G APOSBIB2012-500G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Schmelzpunkt: 308 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR