MES Natriumsalz

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 0 EUR
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES Natriumsalz
MES Natriumsalz
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR