N4-Benzoylcytosin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide

BIB2301-500G
APOSBIB2301-500GEA 0 EUR
APOSBIB2301-500G
N4-Benzoylcytosin
N4-Benzoylcytosin
Formel: C₁₁H₉N₃O₂
Molecular Weight: 215,21 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239434
CAS-Nummer: 26661-13-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR