β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) ≥98%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduziert

BIB3012-1G BIB3012-5G BIB3012-25G
APOSBIB3012-1GEA 36.4 EUR
APOSBIB3012-1G APOSBIB3012-5G APOSBIB3012-25G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) ≥98%
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2)
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Molecular Weight: 709.41 g/mol
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3
Neuer Artikel bei VWR!

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR