ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) ≥98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

BIB3015-1G BIB3015-250MG
APOSBIB3015-1GEA 0 EUR
APOSBIB3015-1G APOSBIB3015-250MG
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2) ≥98%
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat Dinatriumsalz, oxidierte Form (NADP-Na2)

ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)

Formel: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Dichte: 1,66g/cm3 @ 25 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065390
CAS-Nummer: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR