Brefeldin A
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
BIB3042-25MG
BIB3042-1G
BIB3042-50MG
APOSBIB3042-25MGEA
0
EUR
APOSBIB3042-25MG
APOSBIB3042-1G
APOSBIB3042-50MG
Brefeldin A
Brefeldin A
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Formel:
C₁₆H₂₄O₄ Schmelzpunkt: 200…205 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00083258 CAS-Nummer: 20350-15-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |