Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BIB6003-25G
APOSBIB6003-25GEA 0 EUR
APOSBIB6003-25G
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₈H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00022702
CAS-Nummer: 37033-95-7