Kaffeesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure
BIB6021-25G
BIB6021-50G
BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA
50.9
EUR
APOSBIB6021-25G
APOSBIB6021-50G
APOSBIB6021-100G
Kaffeesäure
Kaffeesäure
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180.16 g/mol Siedepunkt: 366 Schmelzpunkt: 211…213 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004392 CAS-Nummer: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 12,01673 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...